477281
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +13°, neat
Point d'ébullition
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter