410829
1,2-Epoxy-9-decene
96%
Synonyme(s) :
(7-Octenyl)oxirane
232,00 $
About This Item
232,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ether
Chaîne SMILES
C=CCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
Clé InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter