47727
1-Formylpiperazine
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Piperazine-1-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.512
pb
264-266 °C
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup