47723
N-Formylglycine
≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
149-151 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC=O
InChI
1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Clé InChI
UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable