244325
2-Iodobutane
≥98%, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
sec-Butyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C (lit.)
Pf
−104 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup