450596
Poly(ethylene glycol) bis(2-ethylhexanoate)
average Mn ~650
Synonyme(s) :
PEG bis(2-ethylhexanoate)
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~650
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Viscosité
50 cP(25 °C)(lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
hexane, toluene, ethanol, and acetone: soluble
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCO.CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O4/c1-5-9-11-15(7-3)17(19)21-13-14-22-18(20)16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3
Clé InChI
XCQFTFZCTGZCNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves