475912
Hexyl isothiocyanate
95%
Synonyme(s) :
1-Isothiocyanatohexane, n-Hexyl mustard oil
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
136-138 °C/96 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Chaîne SMILES
CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C7H13NS/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup