475890
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cccc(Cl)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges