475394
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Contient
~1% K2CO3 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4-(2-chloroethoxy)benzenesulfonyl chloride
- estrogen ligands bearing carborane
- 2-(2-(1,3-di((E)-2-(2-(2-(2-(5-(4-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)styryl)pyridin-2-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propan-2-yloxy)ethoxy)-tetrahydro-2H-pyran
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter