Principaux documents
47511
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-2-(Fmoc-amino)butyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Beilstein:
7657232
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −22.0±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
Clé InChI
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable