Documents
474991
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylthiophene
95%
Synonyme(s) :
3-Methyl-4-bromothiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
Densité
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Clé InChI
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.