Principaux documents
474088
Sigma-Aldrich
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane
96%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxy-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,, 11-heptadecafluoroundecane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, 3-Perfluorooctyl-1,2-epoxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H5F17O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.32 (lit.)
pb
87 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.712 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C11H5F17O/c12-4(13,1-3-2-29-3)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h3H,1-2H2
Clé InChI
HMXSIEIEXLGIET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves