Principaux documents
474150
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
97%
25 ML
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
495,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8F4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
pb
50 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.