Principaux documents
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluoro-D-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
4-Fluoro-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
Beilstein:
2416149
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~245 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable