Principaux documents
473073
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopentene-1-heptanoate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 97% (HPLC)
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable