Key Documents
472719
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-nipecotate, L-tartrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
Pf
157-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
Clé InChI
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable