Principaux documents
472212
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate (IUPAC name = 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene) is 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-substituted benzene.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter