Documents
472115
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxamide
97%
Synonyme(s) :
Pyromellitamide
About This Item
Formule linéaire :
C6H2(CONH2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cc(C(N)=O)c(cc1C(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c11-7(15)3-1-4(8(12)16)6(10(14)18)2-5(3)9(13)17/h1-2H,(H2,11,15)(H2,12,16)(H2,13,17)(H2,14,18)
Clé InChI
FGLFAMLQSRIUFO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable