471518
2-(tert-Butylamino)ethanol
99%
Synonyme(s) :
N-tert-Butylethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
90-92 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)NCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges