471003
Lignin, alkali
Synonyme(s) :
Lignin, kraft
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mw ~10,000
Impuretés
4% sulfur
pH
10.5 (3 wt. %)
Application(s)
coatings
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable