470945
Resorcinol diglycidyl ether
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, Diglycidyl resorcinol ether, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pds éq.
120-135 Epoxide
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Viscosité
300-500 cP
pb
172 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1OC1COc2cccc(OCC3CO3)c2
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Clé InChI
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges