470171
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
112-112.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter