470082
4-(Trifluoromethylthio)phenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
77-78 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
57-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
Clé InChI
YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable