233269
2,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
Pf
22.4 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine
- in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup