468460
1,4-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-8-12(14-2)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable