464147
3-Iodo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
69-72 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Chaîne SMILES
COc1cc(C=O)cc(I)c1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
MVPNBXPAUYYZAF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable