Key Documents
463396
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl L-pyroglutamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter