Documents
460133
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monolaurate
average Mn ~400
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol 400 monolaurate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~400
Indice de réfraction
n20/D 1.455
Point d'ébullition
>260 °C (lit.)
Indice d'hydroxyle
140 mg KOH/g
Indice d'iode
10
Solubilité
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)17-13-12-15/h15H,2-13H2,1H3
Clé InChI
CTXGTHVAWRBISV-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer, surfactant.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
V V Dmitriev et al.
Mikrobiologiia, 57(2), 223-230 (1988-03-01)
Yeasts capable of utilizing the non-ionogenic surfactant Laurox-9 were identified as Cryptococcus humicolus (Daszewska) Golubev and Rhodotorula mucilaginosa (Jöerg) Harrison. IR spectrometry used for the quantitative assay of Laurox-9 showed that R. mucilaginosa utilized it as a sole carbon source.