Principaux documents
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol dibenzoate
Synonyme(s) :
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
Clé InChI
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves