Principaux documents
457299
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Activité spécifique
~3 ethyl ether units/molecule
Poids mol.
average Mn ~2,200
Indice de réfraction
n20/D 1.311 (lit.)
Viscosité
125 cSt(20 °C)(lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves