Principaux documents
457248
Sigma-Aldrich
Poly(vinyltoluene-co-α-methylstyrene)
Synonyme(s) :
α-Methylstyrene-vinyltoluene copolymer, Methylstyrene-vinyltoluene copolymer
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4CH3)]x[CH2C(CH3)(C6H5)]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.58
Indice d'acide
<1 mg KOH/g
Indice d'iode
23
Température de transition
Tg (DSC) 52 °C (onset)
softening point 95-101 °C (ring and ball)
Solubilité
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
water, alcohols and glycols: insoluble
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccccc1.Cc2ccc(C=C)cc2.Cc3cccc(C=C)c3.Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/2C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h2*3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
OSBCHXNIHVRZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Adhesive, paint and lacquer additive.
Caractéristiques et avantages
Compatible with acrylic, styrene, butadiene and rosin polymers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable