Key Documents
456403
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H26Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.