Principaux documents
456330
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic dianhydride-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Pyromellitic dianhydride-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
283-286 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2H])c3C(=O)OC(=O)c13
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H/i1D,2D
Clé InChI
ANSXAPJVJOKRDJ-QDNHWIQGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1