456306
Benzo[a]anthracene-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-benzanthracène-d12, Tétraphène-d12
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
157-159 °C (lit.)
Application(s)
electronics
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clé InChI
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.