Principaux documents
455881
Sigma-Aldrich
Chlorodimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19ClSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
Clé InChI
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter