Principaux documents
455369
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
194 °C (lit.)
Densité
1.465 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)6-4(8(11,12)13)2-1-3-5(6)10/h1-3H
Clé InChI
ZDRYDSJMVRRAAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter