Principaux documents
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
5 ML
328,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
328,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Beilstein:
1908705
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +6.6°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves