454796
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
99-100 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(COCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-15-13(16-4-2)11-14-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,3-4,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup