Principaux documents
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2P(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
125-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Clé InChI
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst for hydroformylation reactions
  • Used for preparation of chlorine-tolerant polymers for desalination
  • Crosslinking agent in preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell applications
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable