Principaux documents
452556
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
25 ML
106,00 $
100 ML
284,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
106,00 $
100 ML
284,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.07
Beilstein:
1731246
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.5-15 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5000% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Description générale
Ethan(ol-d) (ethanol-d, ethanol-d1) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It can be prepared by reacting tetraethylorthosilicate with deuterium oxide.[1] The hydrogen bonding in ethanol-d1 has been investigated based on Raman spectral data.[2] The far infrared (FIR) spectrum of ethanol-d1 has been studied using ab initio calculations.[3]
Application
Ethan(ol-d) may be used as a source of deuterium for the deuterium exchange reaction of ethyl acetoacetate.[4]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Ab initio determination of the far infrared spectra of some isotopic varieties of ethanol.
Senent ML, et al.
J. Chem. Phys. , 112(13), 5809-5819 (2000)
Deuterium Exchange in Ethyl Acetoacetate: An Undergraduate GC-MS Experiment.
Heinson CD, et al.
Journal of Chemical Education, 82(5), 787-787 (2005)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)
A quantitative Raman spectroscopic investigation of hydrogen-bonding in ethanol and ethanol-d1.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.
Edwards HGM, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 45(11), 1165-1171 (1989)