Documents
451959
Sigma-Aldrich
Ammonium bromide-81Br
90 atom % 81Br
About This Item
Formule linéaire :
NH481Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
90 atom % 81Br
Forme
solid
Changement de masse
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
Chaîne SMILES 
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable