Documents
33627
Supelco
Mélange de 7 étalons internes d′alkylphénols pour DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Agence
DIN
EN
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Flacon Certan
Application
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le service technique pour obtenir de l′aide.
Composants
10 ml de solution dans de l′acétone contient :
1 μg/ml de 4-tert-octylphénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de monoéthoxylate de 4-tert-octylphénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de diéthoxylate de 4-tert-octylphénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de 4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)-phénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de monoéthoxylate de 4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)-phénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de diéthoxylate de 4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)-phénol (noyau 13C6)
1 μg/ml de bisphénol A (D16)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Chromatograms
application for HPLC