Documents
451126
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium carbonate (Gd2 (CO3 )3 ) hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Gd2(CO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.53 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Chaîne SMILES 
O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Gd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
MXYFVHNBWNHETM-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable