Principaux documents
449288
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) bromide
About This Item
Formule linéaire :
RuBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Densité
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ru](Br)Br
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable