Principaux documents
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,4-Benzoquinone-d4
500 MG
638,00 $
638,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
638,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
638,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
113-115 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77.00 °C - closed cup