Principaux documents
448923
Sigma-Aldrich
Trioctylsilane
95%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7]3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
163-165 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[SiH](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H52Si/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h25H,4-24H2,1-3H3
Clé InChI
JBAALNCKQCMFDH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains various branched isomeric octylsilanes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup