448842
Methyl methacrylate-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
1 550,00 $
About This Item
1 550,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-KPAILUHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup