Principaux documents
448664
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
96%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
5 ML
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
108,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
120 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
Clé InChI
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Application
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane was covalently bonded to mesoporous titania–silica mixed oxides to act as epoxidation catalysts.{55} [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane, immobilized on mesoporous silicas (SBA-15) may be used as adsorbents to capture CO2. {56}
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)