Documents
448559
Sigma-Aldrich
(+)-Cyclosativene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro Beilstein :
6791339
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +78°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
87 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@]1([H])[C@@H](CC[C@]2(C)[C@@]34C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-8(2)9-5-6-14(3)10-7-11-13(12(9)10)15(11,14)4/h8-13H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
XBWACJDEQIZTPR-YIZGKYRPSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves