Principaux documents
448141
Sigma-Aldrich
Piperidine-d11
98 atom % D
1 G
461,00 $
461,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
461,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
461,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
106 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16.00 °C - closed cup